Merck
680176
Sigma-Aldrich
2-Bromopropane-1,1,1,3,3,3-d6
99 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CD3)2CHBr
CAS番号:
分子量:
129.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % D
アッセイ
98% (CP)
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C(Br)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3,2D3
InChI Key
NAMYKGVDVNBCFQ-WFGJKAKNSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
66.9 °F - closed cup
引火点(℃)
19.4 °C - closed cup
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
680176-VAR:
680176-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)