Merck
175889
Sigma-Aldrich
tert-ブタノール-d10
99 atom % D
別名:
2-メチル-2-プロパノール-d10, tert-ブチルアルコール-d10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CD3)3COD
CAS番号:
分子量:
84.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
同位体純度
99 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.5% water
water
屈折率
n20/D 1.3835 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
密度
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
質量シフト
M+10
SMILES記法
[2H]OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,5D
InChI Key
DKGAVHZHDRPRBM-SGLLWXCUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
tert-ブタノール-d10tert-ブチルアルコール-d10)は、tert-ブタノールの重水素化誘導体です。シアノ酢酸-tert-ブチルエステル-d9の合成に関与します。tert-ブチルアルコール-d10中の2,3-ジヒドロキシプロパン酸の立体配座解析では、低pH条件下でのゴーシュ-ヒドロキシル回転異性体(92%)の優位性が示されています。
アプリケーション
tert-ブタノール-d10は、シアノ酢酸-tert-ブチルエステル-d9およびtert-ブトキシド-d9(BuOK-d9)の合成に使用される場合があります。
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認と定量のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認するか無料トライアルについてお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
175889-1G:
175889-VAR:
175889-1G-PW:
175889-5G:
175889-5G-PW:
175889-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Silacyclobutane as ?Carbanion Pump? in Anionic Polymerization. III. Synthesis of Di-and Tri-block Copolymer by ?Diphenylsilacyclobutane-Potassium tert-Butoxide System
Hyun J-Y and Kawakami Y
Polymer Journal, 36(10), 856-865 (2004)
Thorsten W Jaskolla et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 22(6), 976-988 (2011-09-29)
This work experimentally verifies and proves the two long since postulated matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) analyte protonation pathways known as the Lucky Survivor and the gas phase protonation model. Experimental differentiation between the predicted mechanisms becomes possible by the use
Michael D Drake et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 44(3), 210-219 (2006-02-16)
Vicinal (1)H--(1)H coupling constants were used to determine the conformational preferences of 2,3-dihydroxypropanoic acid (1) (DL-glyceric acid) in various solvents and its different carboxyl ionization states. The stereospecific assignments of J(12) and J(13) were confirmed through the point-group substitution of