Merck
614998
Sigma-Aldrich
tert-Butan-d9-ol
98 atom % D
別名:
2-Methyl-2-propan-d9-ol, tert-Butyl-d9 alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C(CD3)3OH
CAS番号:
分子量:
83.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
bp
83 °C (lit.)
mp
23-26 °C (lit.)
密度
0.868 g/mL at 25 °C
アプリケーション
pharmaceutical
質量シフト
M+9
SMILES記法
OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
InChI Key
DKGAVHZHDRPRBM-GQALSZNTSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
614998-5G:
614998-BULK:
614998-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)