Merck
900844
Sigma-Aldrich
tert-ブタノール-d10
reagent grade, ≥99 atom % D, ≥99% (CP)
別名:
2-メチル-2-プロパノール-d10, tert-ブチルアルコール-d10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CD3)3COD
CAS番号:
分子量:
84.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
グレード
reagent grade
同位体純度
≥99 atom % D
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.3835 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
密度
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+10
SMILES記法
[2H]OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,5D
InChI Key
DKGAVHZHDRPRBM-SGLLWXCUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900844-BULK:
900844-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)