Merck
740535
Sigma-Aldrich
O-ホスホリルエタノールアミン-1,2-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH213CH213CH2OPO3H2
分子量:
143.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+2
保管温度
−20°C
SMILES記法
N[13CH2][13CH2]OP(O)(O)=O
InChI
1S/C2H8NO4P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-3H2,(H2,4,5,6)/i1+1,2+1
InChI Key
SUHOOTKUPISOBE-ZDOIIHCHSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
740535-BULK:
740535-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)