Merck
740527
Sigma-Aldrich
O-ホスホリルエタノールアミン-1,2-13C2-1,1,2,2-d4
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH213CD213CD2OPO3H2
分子量:
147.07
UNSPSCコード:
12352116
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+6
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
740527-VAR:
740527-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)