Merck
143456
Sigma-Aldrich
2-アミノ-5-クロロチアゾール 塩酸塩
95%
別名:
(5-クロロチアゾール-2-イル)アミンヒドロクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H3ClN2S · HCl
CAS番号:
分子量:
171.05
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
mp
164-167 °C (dec.) (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
Cl[H].Nc1ncc(Cl)s1
InChI
1S/C3H3ClN2S.ClH/c4-2-1-6-3(5)7-2;/h1H,(H2,5,6);1H
InChI Key
GTMGFQYVLSQTKP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • 生理活性を有するチアゾール誘導体の調製のための反応剤
2-Amino-5-chlorothiazole hydrochloride was used as starting reagent in the synthesis of 2-chloro-6-methylimidazo[2,1-b]thiazole.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
143456-5G:
143456-BULK:
143456-VAR:
143456-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aldo Andreani et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 12(21), 5525-5532 (2004-10-07)
In this work we describe the synthesis of a series of imidazo[2,1-b]thiazoles and 2,3-dihydroimidazo[2,1-b]thiazoles connected by means of a methylene bridge to CoQ(0). These compounds were tested as specific inhibitors of the NADH:ubiquinone reductase activity in mitochondrial membranes. The imidazothiazole