Merck
740519
Sigma-Aldrich
O-ホスホリルエタノールアミン-1,1,2,2-d4
98 atom % D, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CD2CD2OPO3H2
CAS番号:
分子量:
145.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
powder
質量シフト
M+4
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])OP(O)(O)=O
InChI
1S/C2H8NO4P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-3H2,(H2,4,5,6)/i1D2,2D2
InChI Key
SUHOOTKUPISOBE-LNLMKGTHSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
740519-BULK:
740519-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)