安全性情報
67963
Supelco
N-Nitrosomethylphenylamine
analytical standard
別名:
N-Nitrosomethylphenylamine (NMPA), N-Methyl-N-nitrosoaniline, N-Methyl-N-nitrosobenzenamine, N-Methyl-N-phenylnitrosamine, NMPA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8N2O
CAS番号:
分子量:
136.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99%
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
SMILES記法
N(N=O)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2O/c1-9(8-10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
MAXCWSIJKVASQC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
67963-BULK:
67963-VAR:
67963-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)