安全性情報
67661
Supelco
N-Nitrosoethylisopropylamine
analytical standard
別名:
N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine, EIPNA, NEIPA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H12N2O
CAS番号:
分子量:
116.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.05
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99%
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N(N=O)(C(C)C)CC
InChI
1S/C5H12N2O/c1-4-7(6-8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
VGGZTNNNXAUZLB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
150.6 °F - (calculated)
引火点(℃)
65.9 °C - (calculated)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
67661-100MG:
67661-VAR:
67661-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)