Merck
40334
Supelco
N-Nitrosodiethylamine (NDEA) 溶液
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
別名:
ジエチルニトロソアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
5000 μg/mL in methanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
WBNQDOYYEUMPFS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造され、認証されています。このCRMの使用に関するすべての情報は、分析証明書に記載されています。
N-ニトロソジエチルアミンは、発がん性、変異原性、肝毒性を示すことが知られている毒性ニトロソアミン群に属します。食品加工、製剤加工、水処理の際に副産物として生成され、その結果、水、魚、肉、原薬などに広く認められます。
アプリケーション
CRMは以下の用途に使用できます:
  • 液体クロマトグラフィー-エレクトロスプレーイオン化タンデム質量分析(LC-ESI-MS/MS)を用いて、化粧品サンプル中のN-ニトロソジエタノールアミン、N-ニトロソジエチルアミン、トリエタノールアミン、ジエタノールアミンの同時分析
  • ガスクロマトグラフィー・タンデム質量分析(GC-MS/MS)による定量のために、8種類のサルタン、ラニチジン、メトホルミンおよびこれらの薬剤の強化製品由来のN-ニトロソジメチルアミンおよびN-ニトロソメチルエチルアミンの固相抽出
  • ボルテックス支援逆相分散液-液相マイクロ抽出(VA-RP-DLLME)および液体クロマトグラフィー-質量分析(LC-MS)を用いた2種類のボディークリームおよび2種類のシャワージェルサンプル中の7つの限定ニトロソアミンの多成分一斉分析
  • ガスクロマトグラフィー・タンデム質量分析(GC-MS/MS)を用いた、4種類のサルタン原薬であるカンデサルタンシレキセチル、オルメサルタンメドキソミル、イルベサルタン、バルサルタン中の4種類のニトロソアミンの定量分析
  • 超音波溶媒抽出と固相マイクロ抽出(SPME)およびGC-MSを併用した、28種類の一般的な肉製品サンプル中の8種類の揮発性ニトロソアミンの定量
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
40334:4548173145907
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kei Tamura et al.
The Journal of toxicological sciences, 41(6), 801-811 (2016-11-18)
To clarify the major pathway of liver tumor development induced by imazalil (IMA), an imidazole fungicide, male constitutive androstane receptor (CAR)-knockout (CARKO) and wild-type (WT) mice were treated with IMA at 500 ppm in the diet up to 27 weeks
Hao Hu et al.
International journal of medical sciences, 17(13), 1897-1908 (2020-08-14)
Retinal dehydrogenase 5 (RDH5) is an important enzyme in the visual cycle. Several studies have reported that the RDH family may play crucial roles in tumor prognosis. However, the role of RDH5 in tumor prognosis is still unclear. We examined
Xu Zheng et al.
Nutrients, 10(3) (2018-03-03)
Thyroid cancer (TC) is the most common endocrine malignancy without reliable preventive agent. Resveratrol possesses in vitro anti-TC activities; while its effect(s) on thyroid tumorigenesis remains unknown. This study aims to address this issue using DEN/MNU/DHPN-induced rat carcinogenesis model. 50
L Verna et al.
Pharmacology & therapeutics, 71(1-2), 57-81 (1996-01-01)
N-Nitrosodiethylamine (NDEA) is DNA reactive after bioactivation and produces tumors in every animal species tested. Bioactivation is effected by several P450 isozymes including CYP2E1, which is ethanol inducible. Tumor formation in rat liver was proportional to O4-ethyldeoxythymidine formation in DNA
Esther Bertran et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 58(6), 2032-2044 (2013-07-03)
Transforming growth factor-beta (TGF-β) is an important regulatory suppressor factor in hepatocytes. However, liver tumor cells develop mechanisms to overcome its suppressor effects and respond to this cytokine by inducing other processes, such as the epithelial-mesenchymal transition (EMT), which contributes
プロトコル
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)