安全性情報
67681
Supelco
N-Nitrosodiisopropylamine
analytical standard
別名:
N-Isopropyl-N-nitrosoisopropylamine, DIPNA, NDIP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14N2O
CAS番号:
分子量:
130.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99%
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N(N=O)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C6H14N2O/c1-5(2)8(7-9)6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI Key
AUIKJTGFPFLMFP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
67681-100MG:
67681-BULK:
67681-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)