安全性情報
67694
Supelco
N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric acid
analytical standard
別名:
4-(Methylnitrosoamino)butanoic acid, N-Methyl-N-(3-carboxypropyl)nitrosamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10N2O3
CAS番号:
分子量:
146.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99%
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
67694-BULK:
67694-100MG:
67694-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)