安全性情報
1466696
USP
N-Nitrosomethylaminobutyric Acid (NMBA)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-[Methyl(nitroso)amino]butanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10N2O3
CAS番号:
分子量:
146.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
包装
pkg of 1 mg
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecules)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
N(N=O)(CCCC(=O)O)C
InChI
1S/C5H10N2O3/c1-7(6-10)4-2-3-5(8)9/h2-4H2,1H3,(H,8,9)
InChI Key
SJLBIPLIGYWGJV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the USP Pharmacopoeia. For further information and support, including certificate/ product information sheets, please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
N-Nitrosomethylaminobutyric Acid (NMBA) USP reference standard is intended for use only as specifically prescribed in the United States Pharmacopoeia.
It is also used to prepare standard, nitrosamine standards stock solution mixture, and sensitivity solutions to determine NMBA impurity in drug substances and drug products (valsartan, irbesartan, and losartan potassium etc) by chromatography according to general chapter <1469> of United States Pharmacopeia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F
引火点(℃)
2 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1466696-1ML:4548173370088
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)