Merck
723886
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-2-ニトロベンゼン-d4
98 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D4BrNO2
CAS番号:
分子量:
206.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
形状
solid
mp
40-42 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c(Br)c1[2H])[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI Key
ORPVVAKYSXQCJI-RHQRLBAQSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。