Merck
562351
Sigma-Aldrich
4-(N-Boc-アミノ)フェニルボロン酸ピナコールエステル
97%
別名:
4-N-Boc-フェニルボロン酸ピナコールエステル, tert-ブチルN-[4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)フェニル]カルバマート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H26BNO4
CAS番号:
分子量:
319.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
167-170 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(cc1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C17H26BNO4/c1-15(2,3)21-14(20)19-13-10-8-12(9-11-13)18-22-16(4,5)17(6,7)23-18/h8-11H,1-7H3,(H,19,20)
InChI Key
HSJNIOYPTSKQBD-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
562351-1G:
562351-BULK:
562351-VAR:
562351-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)