Merck
565814
Sigma-Aldrich
4-(N-Boc-アミノ)フェニルボロン酸
≥95.0%
別名:
4-(Boc-amino)phenylboronic acid, 4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]benzeneboronic acid, C-(1,1-Dimethylethyl) N-(4-boronophenyl)carbamate, [4-(N-Bocamino)phenyl]boronic acid, [4-(tert-Butoxycarbonylamino)phenyl]boronic acid, [4-[[[(1,1-Dimethylethyl)oxy]carbonyl]amino]phenyl]boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CO2CNHC6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
237.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0%
フォーム
solid
mp
199-204 °C (dec.) (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C11H16BNO4/c1-11(2,3)17-10(14)13-9-6-4-8(5-7-9)12(15)16/h4-7,15-16H,1-3H3,(H,13,14)
InChI Key
UBVOLHQIEQVXGM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ロジウム触媒を用いたメソ環状アリルジカルボナートのSN2'置換反応による非対称化の研究に用いられるボロン酸です
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
565814-VAR:
565814-BULK:
565814-5G:
565814-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Frederic Menard et al.
Organic letters, 8(20), 4569-4572 (2006-09-22)
An enantio-, regio-, and diastereoselective rhodium(I)-catalyzed desymmetrization of a meso-cyclic allylic dicarbonate with organoboronic acid nucleophiles is described. The rhodium(I) catalyst formed in situ from [Rh(cod)OH]2 and Xyl-P-PHOS allowed the S(N)2' allylic substitution product to be obtained with a range