Merck
668540
Sigma-Aldrich
(2S,5S)-(–)-5-Benzyl-3-methyl-2-(5-methyl-2-furyl)-4-imidazolidinone
95%
別名:
(2S,5S)-3-Methyl-2-(5-methyl-2-furanyl)-5-(phenylmethyl)-4-imidazolidinone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H18N2O2
CAS番号:
分子量:
270.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.5598
官能基
phenyl
SMILES記法
CN1[C@H](N[C@@H](Cc2ccccc2)C1=O)c3ccc(C)o3
InChI
1S/C16H18N2O2/c1-11-8-9-14(20-11)15-17-13(16(19)18(15)2)10-12-6-4-3-5-7-12/h3-9,13,15,17H,10H2,1-2H3/t13-,15-/m0/s1
InChI Key
IQIMPHPFMHVWBZ-ZFWWWQNUSA-N
アプリケーション
以下の触媒です。
  • 水素の供給源としてtert-Buハンチュエステルを用いた、シクロアルケノンの有機触媒によるエナンチオ選択的移動水素化
  • 選択的セロトニン再取り込みインヒビターのエナンチオ選択的調製における、α,β-二置換α,β-不飽和アルデヒドによるインドールのアルキル化
  • マクミラン反応
シンプルなα, β-不飽和ケトンを用いたDiels-Alder反応に用いられる高選択性有機触媒です
法的情報
米国特許番号第6,369,243号および関連特許が適用されます。試験研究用用途にのみお使いください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
668540-1G:
668540-BULK:
668540-VAR:
668540-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Burk, M. J. et al
Journal of the American Chemical Society, 118, 5142-5142 (1996)
資料
In collaboration with Materia, Inc., we are pleased to offer six imidazolidinone OrganoCatalysts™.