Merck
659142
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl 2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
97%
別名:
2,6-Dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylic acid di-tert-butyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H27NO4
CAS番号:
分子量:
309.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
142-149 °C
官能基
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=C(CC(=C(C)N1)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H27NO4/c1-10-12(14(19)21-16(3,4)5)9-13(11(2)18-10)15(20)22-17(6,7)8/h18H,9H2,1-8H3
InChI Key
WSWDAKKWVAVVAI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
659142-1G:
659142-VAR:
659142-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)