Merck
120251
Sigma-Aldrich
ジエチル 2,6-ジメチルピリジン-3,5-ジカルボキシラート
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H17NO4
CAS番号:
分子量:
251.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
solid
bp
208 °C/40 mmHg (lit.)
mp
72-74 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCOC(=O)c1cc(C(=O)OCC)c(C)nc1C
InChI
1S/C13H17NO4/c1-5-17-12(15)10-7-11(13(16)18-6-2)9(4)14-8(10)3/h7H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
DIIWSYPKAJVXBV-UHFFFAOYSA-N
詳細
ジエチル2,6-ジメチルピリジン-3,5-ジカルボン酸は、酸化剤であるメタンスルホン酸、亜硝酸ナトリウム、および湿潤SiO2の存在下で4置換ハンチュジヒドロピリジンの酸化中に形成されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
120251-BULK:
120251-VAR:
120251-1G:
120251-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Photooxidation of 1, 4-dihydropyridines.
Mitsunobu O, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 45, 1453-1457 (1972)
Aromatization of 1, 4-dihydropyridines in the presence of methanesulfonic acid/NaNO2/wet SiO2 under both heterogeneous and solvent free conditions.
Niknam K, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 43(1), 199-199 (2006)