Merck
663069
Sigma-Aldrich
(5R)-(+)-2,2,3-Trimethyl-5-benzyl-4-imidazolidinone monohydrochloride
97%
別名:
(5R)-2,2,3-Trimethyl-5-phenylmethyl-4-imidazolidinone monohydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H19ClN2O
CAS番号:
分子量:
254.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +67°, c = 1 in H2O
mp
157-161 °C
官能基
phenyl
SMILES記法
Cl.CN1C(=O)[C@@H](Cc2ccccc2)NC1(C)C
InChI
1S/C13H18N2O.ClH/c1-13(2)14-11(12(16)15(13)3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,11,14H,9H2,1-3H3;1H/t11-;/m1./s1
InChI Key
YIYFEXGDFJLJGM-RFVHGSKJSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
この試薬を用いて、有機触媒による高エナンチオ選択的なDiels-Alder反応と1,3-双極子付加反応が初めて達成されました。
法的情報
米国特許番号第6,369,243号および関連特許が適用されます。試験研究用用途にのみお使いください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
663069-2G:
663069-500MG:
663069-VAR:
663069-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ahrendt, K. A. et al
Journal of the American Chemical Society, 122, 4243-4243 (2000)
Jen, W. S. et al
Journal of the American Chemical Society, 122, 9874-9874 (2000)
資料
In collaboration with Materia, Inc., we are pleased to offer six imidazolidinone OrganoCatalysts™.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
663069-500MG4061833473900
663069-2G4061833549124