Merck
663085
Sigma-Aldrich
(5S)-(−)-2,2,3-トリメチル-5-ベンジル-4-イミダゾリジノンジクロロ酢酸
97%
別名:
(5S)-2,2,3-トリメチル-5-フェニルメチル-4-イミダゾリジノンジクロロ酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H20Cl2N2O3
CAS番号:
分子量:
347.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
122-126 °C
官能基
carboxylic acid
chloro
phenyl
SMILES記法
OC(=O)C(Cl)Cl.CN1C(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC1(C)C
InChI
1S/C13H18N2O.C2H2Cl2O2/c1-13(2)14-11(12(16)15(13)3)9-10-7-5-4-6-8-10;3-1(4)2(5)6/h4-8,11,14H,9H2,1-3H3;1H,(H,5,6)/t11-;/m0./s1
InChI Key
YZRAPAXOLQHZSE-MERQFXBCSA-N
アプリケーション
この試薬を用いて、有機触媒によるアルデヒドのエナンチオ選択的なα-フッ素化が初めて達成されました
法的情報
米国特許番号第6,369,243号および関連特許が適用されます。試験研究用用途にのみお使いください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
663085-BULK:
663085-500MG:
663085-VAR:
663085-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Teresa D Beeson et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(24), 8826-8828 (2005-06-16)
The first direct enantioselective catalytic alpha-fluorination of aldehydes has been accomplished. The use of enamine catalysis has provided a new organocatalytic strategy for the enantioselective fluorination of aldehydes to generate alpha-fluoro aldehydes, an important chiral synthon for medicinal agent synthesis.
資料
In collaboration with Materia, Inc., we are pleased to offer six imidazolidinone OrganoCatalysts™.