Merck
661910
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-(tert-Butyl)-3-methyl-4-imidazolidinone trifluoroacetic acid
96%
別名:
(R)-(−)-2-(tert-Butyl)-3-methyl-4-oxoimidazolidinium trifluoroacetate, (R)-2-(tert-Butyl)-3-methyl-4-imidazolidinone trifluoroacetic acid salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17N2O3F3
CAS番号:
分子量:
270.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
99-103 °C
官能基
carboxylic acid
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)F.CN1[C@@H](NCC1=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H16N2O.C2HF3O2/c1-8(2,3)7-9-5-6(11)10(7)4;3-2(4,5)1(6)7/h7,9H,5H2,1-4H3;(H,6,7)/t7-;/m1./s1
InChI Key
HKHKOEMMPVPVOS-OGFXRTJISA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Highly selective organocatalyst for 1,3-dipolar addition and Friedel-Crafts alkylation.
法的情報
米国特許番号第6,369,243号および関連特許が適用されます。試験研究用用途にのみお使いください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
661910-BULK:
661910-2G:
661910-500MG:
661910-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
New strategies in organic catalysis: the first enantioselective organocatalytic Friedel-Crafts alkylation.
N A Paras et al.
Journal of the American Chemical Society, 123(18), 4370-4371 (2001-07-18)
Jen, W. S. et al
Journal of the American Chemical Society, 122, 9874-9874 (2000)
資料
In collaboration with Materia, Inc., we are pleased to offer six imidazolidinone OrganoCatalysts™.