アッセイ
99%
光学活性
[α]25/D −14°, c = 1 in methylene chloride
光学純度
ee: 99% (GLC)
mp
67-69 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CN1[C@@H](N(CC1=O)C(=O)OC(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H24N2O3/c1-12(2,3)10-14(7)9(16)8-15(10)11(17)18-13(4,5)6/h10H,8H2,1-7H3/t10-/m0/s1
InChI Key
HJJLVATZPPJBNG-JTQLQIEISA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
337595-BULK:
337595-250MG:
337595-VAR:
337595-1G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)