安全性情報
33578
Supelco
ミクロシスチンRR-YR-LR 溶液
5 μg/mL in methanol (each), analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
5 μg/mL in methanol (each)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−20°C
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33578-1ML:4548173291932
33578-1ML-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Michelle D Onofrio et al.
Toxins, 12(5) (2020-05-18)
Many detection methods for phycotoxins, bioactive compounds produced by harmful algae, focus on one compound or a class of related compounds. Multiple harmful algal species often co-occur in the environment, however, emphasizing the need to analyze for the presence of
Tigist W Zewde et al.
Toxicon : official journal of the International Society on Toxinology, 153, 85-95 (2018-09-02)
Herein, we report the presence and concentrations of three most common variants of microcystin (MC-LR, -RR and -YR) in the liver and muscle tissues of wild Nile Tilapia (Oreochromis niloticus), Common Carp (Cyprinus carpio) and African Sharp Tooth Catfish (Clarias