詳細
RTECS - GT2810000
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
pale yellow
溶解性
methanol: 2 mg/mL
DMSO: 2.5 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
N1[C@H]([C@@H](C(=O)N[C@H](CCC(=O)N(C(=C)C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H]([C@@H](C(=O)N[C@H](C1=O)CCCN=C(N)N)C)C(=O)O)CC(C)C)C)C)C(=O)O)C)\C=C\C(=C\[C@@H]([C@@H](OC)Cc2ccccc2)C)\C
InChI
1S/C49H74N10O12/c1-26(2)23-37-46(66)58-40(48(69)70)30(6)42(62)55-35(17-14-22-52-49(50)51)45(65)54-34(19-18-27(3)24-28(4)38(71-10)25-33-15-12-11-13-16-33)29(5)41(61)56-36(47(67)68)20-21-39(60)59(9)32(8)44(64)53-31(7)43(63)57-37/h11-13,15-16,18-19,24,26,28-31,34-38,40H,8,14,17,20-23,25H2,1-7,9-10H3,(H,53,64)(H,54,65)(H,55,62)(H,56,61)(H,57,63)(H,58,66)(H,67,68)(H,69,70)(H4,50,51,52)/b19-18+,27-24+/t28-,29-,30-,31+,34-,35-,36+,37-,38-,40+/m0/s1
InChI Key
ZYZCGGRZINLQBL-GWRQVWKTSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
警告
調製ノート
再構成
その他情報
Nishiwaki, R., et al. 1994. Cancer Lett. 83, 283.
Amick, G.D., et al. 1992. Biochem. J.287, 1019.
Davidson, H.W., et al. 1992. J. Cell Biol.116, 1343.
Nishiwaki-Matsushima, R., et al. 1992. J. Cancer Res. Clin. Oncol. 118, 420.
Cohen, P., et al. 1990. Trends Biochem. Sci.15, 98.
MacKintosh, C., et al. 1990. FEBS Lett.264, 187.
Cohen, P., et al. 1989. FEBS Lett.250, 596.
Carmichael, W.W. 1988. in Handbook of Natural Toxins3: Marine Toxins and Venoms(Tu, A.T., Ed.) p. 121, Decker, New York.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
475815-500UG:
475815-1.1ML:
475815-500UG-M:
475815-UG:
試験成績書(COA)