Merck
665142
Sigma-Aldrich
トリス(トリフェニルホスフィン金)オキソニウムテトラフルオロボラート
別名:
オキソトリス((トリフェニルホスフィン)金) テトラフルオロボラート, オキソトリス(トリフェニルホスフィン)三金 テトラフルオロボラート, トリス[(トリフェニルホスフィノ)アウリオ(I)]オキソニウムテトラフルオロボラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C54H45P3OAu3BF4
CAS番号:
分子量:
1480.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
反応適合性
core: gold
reagent type: catalyst
SMILES記法
[Au][O+]([Au])[Au].F[B-](F)(F)F.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.3Au.BF4.O/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;2-1(3,4)5;/h3*1-15H;;;;;/q;;;;;;-1;+1
InChI Key
HTZIGJMQHZNAQD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
プロパルギル基のクライゼン転位を含む各種金触媒反応で使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
665142-250MG:4548173227542
665142-VAR:
665142-1G:4548173227559
665142-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Benjamin D Sherry et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(49), 15978-15979 (2004-12-09)
Homoallenic alcohols are prepared from propargyl vinyl ethers using a trinuclear gold(I)-oxo complex, [(Ph3PAu)3O]BF4, as a catalyst for propargyl Claisen rearrangement at room temperature. The gold(I)-catalyzed reaction is effective for a diverse collection of propargyl vinyl ethers, including substrates containing
資料
The importance of selectively fluorinating compounds in medicinal chemistry, biology, and organic synthesis is well appreciated and provides a major impetus to the discovery of new and mild fluorinating agents that can operate safely and efficiently.
We are proud to offer a treasure-trove of gold precatalysts and silver salts, as well as an extensive portfolio of unsaturated building blocks to accelerate your research success in this exciting field.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
665142-250MG4061833281826
665142-1G4061826706626