Merck
659533
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-methyl-1-propanol-d11
97 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CD3)2C(ND2)CD2OD
CAS番号:
分子量:
100.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
97 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
bp
165 °C
mp
24-28 °C
密度
1.048 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+11
SMILES記法
[2H]OC([2H])([2H])C(N([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,5)3-6/h6H,3,5H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,6D/hD2
InChI Key
CBTVGIZVANVGBH-BIGNBOPISA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.0 °F - closed cup
引火点(℃)
67.8 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
659533-BULK:
659533-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)