Merck
665223
Sigma-Aldrich
Acetylene dicarboxylic acid-1-13C disodium salt
99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
2-ブチン二酸-2-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaO2CC≡C13CO2Na
分子量:
159.01
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>250 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
O=C(O[Na])C#C[13C](O[Na])=O
InChI
1S/C4H2O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/i1+1;;
InChI Key
DJVYWPRZTVTSGO-GOCMCNPZSA-L
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
665223-BULK:
665223-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)