Merck
665568
Sigma-Aldrich
β-Alanine-1,2-13C2, 15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H215NCH213CH213COOH
分子量:
92.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
アッセイ
98% (CP)
形状
solid
mp
202 °C (dec.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[15NH2]C[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)/i1+1,3+1,4+1
InChI Key
UCMIRNVEIXFBKS-QZJDPFNNSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)