Merck
606510
Sigma-Aldrich
アニソール-(環-13C6)
99 atom % 13C
別名:
Methoxy(benzene-13C6)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13C6H5OCH3
CAS番号:
分子量:
114.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
bp
154 °C (lit.)
mp
-37 °C (lit.)
密度
1.049 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
CO[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChI Key
RDOXTESZEPMUJZ-WBJZHHNVSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
125.1 °F
引火点(℃)
51.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
606510-VAR:
606510-100MG:
606510-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)