Merck
579777
Sigma-Aldrich
Anisole-1-13C
99 atom % 13C
別名:
Methoxy(benzene-1-13C)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC6H8O
CAS番号:
分子量:
109.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
bp
154 °C (lit.)
mp
-37 °C (lit.)
密度
1.004 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
CO[13c]1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i7+1
InChI Key
RDOXTESZEPMUJZ-CDYZYAPPSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
43 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
579777-BULK:
579777-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)