Merck
606391
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-fluorobenzene-13C6
99 atom % 13C, 99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br13C6H4F
分子量:
180.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
bp
149-151 °C (lit.)
密度
1.620 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
F[13c]1[13cH][13cH][13cH][13c](Br)[13cH]1
InChI
1S/C6H4BrF/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
QDFKKJYEIFBEFC-IDEBNGHGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)