Merck
644560
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid-13C5,15N,d9
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
DO213C(13CD2)213CD(15ND2)13CO2D
分子量:
162.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +31.0°, c = 2 in 5 M HCl
テクニック
bio NMR: suitable
mp
205 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+15
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]O[13C](=O)[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C@]([2H])([15N]([2H])[2H])[13C](=O)O[2H]
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1D2,2+1D2,3+1D,4+1,5+1,6+1/hD4
InChI Key
WHUUTDBJXJRKMK-FPOKHKPFSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
644560-VAR:
644560-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)