Merck
1.12177
Sigma-Aldrich
Germanium(IV) oxide
99+
別名:
Germanium(IV) oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
GeO2
CAS番号:
分子量:
104.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
EC Index Number:
215-180-8
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
solid
有効性
1250 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
1115 °C
溶解性
4.5 g/L
密度
4.23 g/cm3 at 25 °C
かさ密度
1430 kg/m3
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[Ge](=O)=O
InChI
1S/GeO2/c2-1-3
InChI Key
YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Identity (ICP-OES): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3