About This Item
化学式:
HO13C6H4COOH
CAS番号:
分子量:
144.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
mp
214-215 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C(O)=O)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
FJKROLUGYXJWQN-IDEBNGHGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
587869-BULK:
587869-VAR:
Cinzia Fino et al.
MicrobiologyOpen, 9(8), e1064-e1064 (2020-06-20)
Antibiotic-tolerant persisters are often implicated in treatment failure of chronic and relapsing bacterial infections, but the underlying molecular mechanisms have remained elusive. Controversies revolve around the relative contribution of specific genetic switches called toxin-antitoxin (TA) modules and global modulation of
Mahmoud Hajj Chehade et al.
Cell chemical biology, 26(4), 482-492 (2019-01-29)
Ubiquinone (UQ) is a polyprenylated lipid that is conserved from bacteria to humans and is crucial to cellular respiration. How the cell orchestrates the efficient synthesis of UQ, which involves the modification of extremely hydrophobic substrates by multiple sequential enzymes