Merck
485241
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzoic acid-α-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H413CO2H
CAS番号:
分子量:
139.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
フォーム
solid
mp
214-215 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)[13C](O)=O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i7+1
InChI Key
FJKROLUGYXJWQN-CDYZYAPPSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
485241-VAR:
485241-BULK:
485241-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)