Merck
722871
Sigma-Aldrich
L-ヒスチジン-13C6 塩酸塩 一水和物
97 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
L-α-アミノ-β-(4-イミダゾリル)プロピオン酸-13C6 塩酸塩 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6H9N3O2HClH2O
CAS番号:
分子量:
215.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
97 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
powder
テクニック
bio NMR: suitable
mp
254 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
O.Cl.N[13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][nH][13cH]n1)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;;
InChI Key
CMXXUDSWGMGYLZ-NHMLGGAVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
722871-VAR:
722871-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)