Merck
608009
Sigma-Aldrich
L-ヒスチジン-13C6,15N3
≥96 atom % 13C, ≥95 atom % 15N, 95% (CP)
別名:
L-Histidine-ul-13C,15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6H915N3O2
CAS番号:
分子量:
164.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥96 atom % 13C
≥95 atom % 15N
品質水準
アッセイ
95% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]23/D -38.4°, c = 3 in H2O
テクニック
bio NMR: suitable
mp
282 °C (lit.)
質量シフト
M+9
SMILES記法
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13CH]1[13CH2][15NH][13CH2][15NH]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h4-5,8-9H,1-3,7H2,(H,10,11)/t4?,5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
InChI Key
KGGHFQUWHIYZEJ-CUAXCGJMSA-N
関連するカテゴリー
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
608009-BULK:
608009-250MG:
608009-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)