Merck
605255
Sigma-Aldrich
D-Glutamic acid-5-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO213C(CH2)2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
148.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D -31.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
205 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
N[C@H](CC[13C](O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m1/s1/i4+1
InChI Key
WHUUTDBJXJRKMK-AVODWXSXSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
605255-BULK:
605255-100MG:
605255-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)