Merck
616524
Sigma-Aldrich
Trichloroethylene-d
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClDC=CCl2
CAS番号:
分子量:
132.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
bp
86.7 °C
mp
-84.8 °C
密度
1.474 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]\C(Cl)=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H/i1D
InChI Key
XSTXAVWGXDQKEL-MICDWDOJSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
616524-1G:
616524-BULK:
616524-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)