同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
mp
76-80 °C
密度
0.924 g/mL
質量シフト
M+14
SMILES記法
[2H]c1c(c(c([2H])c(c1C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H14/c1-7-5-9(3)10(4)6-8(7)2/h5-6H,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D,6D
InChI Key
SQNZJJAZBFDUTD-ZVEBFXSZSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
適用法令
Jan Code
616451-BULK:
616451-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Wenxian Hu et al.
Journal of cellular biochemistry, 120(3), 4113-4120 (2018-10-12)
Long intergenic noncoding RNA-p21 (lincRNA-p21) has been proved in the pathogenesis of aortic aneurysms, while its functionality in thoracic aortic aneurysms (TAA) and the mechanism of function remains unclear. Therefore our study aimed to investigate the role of lincRNA-p21 in