Merck
774820
Sigma-Aldrich
L-Alanine-d7
98 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CD(ND2)CO2D
CAS番号:
分子量:
96.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
mp
>300 °C (lit.)
質量シフト
M+7
SMILES記法
[2H]OC(=O)[C@@]([2H])(N([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D3,2D/hD3
InChI Key
QNAYBMKLOCPYGJ-VQIVFXRSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
774820-BULK:
774820-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)