Merck
296163
Sigma-Aldrich
ジクロロメタン-d2
≥99.5 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
別名:
ジジューテロメチレンクロリド, 塩化メチレン-d2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD2Cl2
CAS番号:
分子量:
86.94
Beilstein:
1733318
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気圧
24.96 psi ( 55 °C)
7.11 psi ( 20 °C)
品質水準
同位体純度
≥99.5 atom % D
アッセイ
≥99.00% (GC)
フォーム
liquid
含みます
0.03 % (v/v) TMS
包装
ampule of 1g, 10g
glass bottle of 25g
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.0100% water
water
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
40 °C (lit.)
mp
-97 °C (lit.)
密度
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
InChI Key
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジクロロメタン-d2はジクロロメタンの重水素化誘導体で、ポリマーのNMRスペクトル分析において溶媒として使用できます。
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認するか無料トライアルについてお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
296163-1G:4548173223414
296163-VAR:
296163-BULK:
296163-5G:4548173223438
296163-10G:4548173223407
296163-25G:4548173223421
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Mobility Studies on Siloxane-Based Inorganic-Organic Hybrid Polymers by Dynamic Solid State, Suspended State, and Deuterium NMR Spectroscopy: Supported Organometallic Complexes. XXVI [1]
Lindner E, et al.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 1124-1131, 628-628 (2002)
Applications and new developments of the direct exponential curve resolution algorithm (DECRA). Examples of spectra and magnetic resonance images.
Windig W, et al.
Journal of Chemometrics, 13(2), 95-110 (1999)
Alejandro G Lichtscheidl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(36), 16156-16163 (2015-08-22)
The synthesis and full characterization, including Nuclear Magnetic Resonance (NMR) data ((1)H, (13)C{(1)H} and (119)Sn{(1)H}), for a series of Me3SnX (X = O-2,6-(t)Bu2C6H3 (), (Me3Sn)N(2,6-(i)Pr2C6H3) (), NH-2,4,6-(t)Bu3C6H2 (), N(SiMe3)2 (), NEt2, C5Me5 (), Cl, Br, I, and SnMe3) compounds in
Ting Li et al.
Environmental science and pollution research international, 22(15), 11792-11800 (2015-04-11)
We surveyed the occurrence of nine N-nitrosamine species in ten bottled drinking waters from supermarket and other water samples including raw waters, finished waters, and distribution system waters from nine municipal drinking water treatment plants in eight cities of Jiangsu