Merck
613541
Sigma-Aldrich
Ethylene-d4-diamine dihydrochloride
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCD2CD2NH2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
137.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
質量シフト
M+4
SMILES記法
Cl.Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])N
InChI
1S/C2H8N2.2ClH/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H/i1D2,2D2;;
InChI Key
OHHBFEVZJLBKEH-RIZDZYNXSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)