同位体純度
99 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
テクニック
NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.3 (lit.)
bp
77-80 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
密度
1.415 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]OC([2H])([2H])C(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2/i1D2,6D
InChI Key
RHQDFWAXVIIEBN-IDPMSXFZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
84.2 °F - closed cup
引火点(℃)
29 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
804789-VAR:
804789-1G:
804789-BULK:
804789-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック