Merck
588318
Sigma-Aldrich
1-Bromododecane-12,12,12-d3
99 atom % D
別名:
Lauryl bromide-12,12,12-d3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3(CH2)10CH2Br
CAS番号:
分子量:
252.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % D
bp
134-135 °C/6 mmHg (lit.)
mp
-11--9 °C (lit.)
密度
1.050 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]C([2H])(CCCCCCCCCCCBr)[2H]
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
588318-VAR:
588318-BULK:
588318-1G:
試験成績書(COA)