Merck
91683
Supelco
2,2,2-トリフルオロエタノール
analytical standard, for NMR spectroscopy
別名:
トリフルオロエチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3CH2OH
CAS番号:
分子量:
100.04
Beilstein:
1733203
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
for NMR spectroscopy
品質水準
蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
70 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
自己発火温度
~896 °F
expl. lim.
42 %
屈折率
n20/D 1.3 (lit.)
bp
77-80 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
密度
1.373 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
OCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
InChI Key
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2,2,2-トリフルオロエタノールは、超臨界流体クロマトグラフィー技術(SFC)を使用したボロン酸ピナコールエステルのような特定のアルコール感受性化合物の精製の共溶媒として使用できます。
おすすめ製品
NMRについては、メルクのオンラインプラットフォームChemisTwin®で、入手可能な本製品のデジタル標準物質を検索してください。このデジタル版をChemisTwin®で使用して、サンプルの同一性確認および化合物の定量(デジタル外部標準を使用)を行うことができます。2~3回マウスをクリックするだけで、この物質のNMRスペクトルを確認し、お客様のサンプルとオンラインで比較することができます。詳細はこちらをご覧いただき、無料トライアルを開始してください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
86.0 °F - closed cup
引火点(℃)
30 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
91683-VAR:
91683-25ML:
91683-100ML:
91683-5ML:
91683-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Applications of 2, 2, 2 trifluoroethanol as a versatile co-solvent in supercritical fluid chromatography for purification of unstable boronate esters, enhancing throughput, reducing epimerization, and for additive free purifications
Asokan K, et al.
Journal of Chromatography A, 1531, 122-130 (2018)
Multiple aspects of the toxicity of fluroxene and its metabolite 2,2,2-trifluoroethanol.
L S Kaminsky et al.
Critical reviews in toxicology, 19(2), 87-112 (1988-01-01)
Bei Feng et al.
Biomacromolecules, 13(12), 3917-3925 (2012-11-08)
In tissue engineering research, there has recently been considerable interest in using electrospun biomimetic nanofibers of hybrids, in particular, from natural and synthetic polymers for engineering different tissues. However, phase separation between a pair of much dissimilar polymers might give
A facile parallel synthesis of trifluoroethyl-substituted alkynes.
Cui-Bo Liu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(25), 6227-6230 (2012-05-09)
John P Hodkinson et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 26(16), 1783-1792 (2012-07-11)
Amyloid formation is implicated in a number of human diseases. β(2)-Microglobulin (β(2)m) is the precursor protein in dialysis-related amyloidosis and it has been shown that partial, or more complete, unfolding is key to amyloid fibril formation in this pathology. Here