Merck
615927
Sigma-Aldrich
Fmoc-3-Fluoroalanine-2-d1
98 atom % D
別名:
3-フルオロ-L-アラニン-2-d1, N-Fmoc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FCH2CD(NHFmoc)COOH
CAS番号:
分子量:
330.33
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H][C@](CF)(NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H16FNO4/c19-9-16(17(21)22)20-18(23)24-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H,20,23)(H,21,22)/t16-/m1/s1/i16D
InChI Key
KIPSDRHXCAHLLL-QKHLJXARSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
615927-VAR:
615927-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)