Merck
16599
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)-L-phenylglycine
≥98.0%
別名:
(S)-2-Amino-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8F3NO2
CAS番号:
分子量:
219.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0%
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
N[C@H](C(O)=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H8F3NO2/c10-9(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(13)8(14)15/h1-4,7H,13H2,(H,14,15)/t7-/m0/s1
InChI Key
FANMQHUKZBBELZ-ZETCQYMHSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
16599-1G-F:
16599-BULK-F:
16599-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)